Läs mer
Atago™ MASTER-BC-modell batterikylvätska Checker refraktometer
Produktkod. 11496168
Change view
Skalområde:
1.150 till 1.300 batterivätska d20/20
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Skalområde Förpackningsstorlek
11496168 1.150 till 1.300 batterivätska d20/20 Varje
1 options
Produktkod. 11496168 Leverantör Atago™ Leverantörsnummer 2931
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1485.00 SEK
    1296.12 SEK / Paket med 1
    Save 188.88 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 30-12-2026
Använd denna refraktometer för en mängd olika applikationer. Atago™ MASTER-BC Model Battery Coolant Checker Refractometer har en exklusiv skala för att mäta den specifika vikten hos batterivätska och för att kontrollera frystemperaturen för etylenglykol och propylenglykol.
  • För användning med kemikalier som finns i frostskyddsblandningar i bilar, termiska katalysatorer för solenergisystem och andra industriella tillämpningar
  • MASTER-BC är efterföljaren till den konventionella BC-2E-modellen
  • Skala är graderad i° C
  • Tillverkad av slitstarkt material lämpligt för salta och syraprover
Specifikationer
Typ Refraktometer för batterikylvätska
Skalområde 1.150 till 1.300 batterivätska d20/20
Modell MASTER-BC
Skaltyp Frystemperatur, Batterivätska d20/20
För användning med (applikation) Mätning av specifik vikt för batterivätska och kontrollera frystemperaturen för etylenglykol och propylenglykol som används som frostskyddsmedel i bilar
Vikt (metrisk) 90 g
Temperaturområde (metriskt) 0 till -°50 C Etylenglykol/Propylenglykol