Läs mer
Atago™ MASTER-BR modell kylmedelsrefraktometer
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Refraktometer för kylvätska |
| Skalområde | 0 till 70 % etylenglykol, 0 °C till -50 °C, 0 till 70 % propylenglykol, 0 °C till -50 °C |
| Modell | MASTER-BR |
| Skaltyp | EG/PG |
| För användning med (applikation) | Mätning av koncentrationen och frystemperaturen för etylenglykol och propylenglykol |
| Vikt (metrisk) | 90 g |