Läs mer
Atago™ MASTER-S/Millα Salinitetsrefraktometer
Produktkod. 11476148
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11476148
Brand: Atago™ 2491
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Idealisk för mätning av salthalt och specifik vikt i havsvatten. Atago™ MASTER-S/Millα Salinity Refractometer använder ett nytt material som är hållbart mot salta prover.
  • Hållbar mot salta prover
  • Visar salthalt i delar per miljon
  • Automatisk temperaturkompensation
  • Vattentålig
Specifikationer
Typ Salinitetsrefraktometer
Skalområde 0 till 100 salthalt, 1 000 till 1 070 specifik vikt
Modell MASTER-S/Millα
Noggrannhet ±2‰ Salthalt,± 0,001 Specifik vikt vid 10 till 30 °C
Repeterbarhet ±1‰ Salthalt,± 0,0005 Specifik vikt
Skaltyp Salinitet, Specifik vikt
För användning med (applikation) Mätning av salthalt och specifik vikt i havsvatten
IP-betyg IP65
Vikt (metrisk) 110 g
Mått (L x B x H) 3.2 x 3.4 x 20.7 cm