Läs mer
Atago™ MASTER-S10α Modell Salinity Refractometer
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Salinitetsrefraktometer |
| Skalområde | 0 till 10 g/100 g natriumklorid |
| Modell | MASTER-S10α |
| Noggrannhet | ±0,2 % vid 10 till 30 °C |
| Skaltyp | Natriumklorid |
| För användning med (applikation) | Designad för att kontrollera koncentrationen av saltvatten, till exempel vid matlagning eller sköljning av skaldjur |
| IP-betyg | IP65 |
| Vikt (metrisk) | 105 g |