Läs mer
Atago™ MASTER-S28α Modell Salinity Refractometer
Tekniske data
Tekniske data
| Typ | Salinitetsrefraktometer |
| Skalområde | 0 till 28 g/100 g natriumklorid |
| Modell | MASTER-S28α |
| Noggrannhet | ±0,2 % vid 10 till 30 °C |
| Skaltyp | Natriumklorid |
| För användning med (applikation) | Kontrollera koncentrationen av saltvatten Används för att skölja skaldjur eller salthalt i matlagning |
| Vikt (metrisk) | 90 g |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?