Läs mer
Eppendorf™ Master Tips™ Micropipette Tips
GREENER_CHOICE
Produktkod. 10777021 Handla allt Eppendorf Produkter
:
Master Tips™ Micropipette Tips
Produktkod. 10777021
Brand: Eppendorf™ 0030001320
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Use these pipette tips for contamination free pipetting. Master Tips™ Micropipette Tips are ideal for accurate pipetting of liquids with high-vapor pressure.
  • Piston integrated in tip and ready for use
  • Racked, autoclavable at 121°C, 20 min.
  • For use with Biomaster™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Syringe style, positive displacement tip with integrated piston
Volym (metrisk) 20 μL
Färg Gray
Autoklaveringsbar Autoclavable
Längd (metrisk) 52 mm
Certifikat och efterlevnad Eppendorf Quality™
För användning med (applikation) Accurate pipetting of viscous solutions or liquids with high vapour pressure
Funktioner Integrated piston
Formatera Rack, 5 x 96
För användning med (utrustning) BioMaster
Produktlinje Master Tip