Läs mer
ATAGO™ Master-URC/NM Refraktometer för urinspecifik vikt
:
Refraktometer; Brytningsindex: 1,333 till 1,356
Beskrivning
- Mäter urinens specifik vikt med en enda droppe prov
- Motståndskraftig mot korrosion från salta och sura prover
- Manuell temperaturkontroll
- Bra alternativ när vattentålighet inte är en prioritet
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Bärbar refraktometer |
| Skalområde | 1 till 1,05 |
| Brytningsindex | 1,333 till 1,356 |
| Modell | MASTER-URC/NM |
| Upplösning | 0,001 (urin SG-skala), 0,001 (brytningsindex) |
| Skaltyp | Urinspecifik vikt |
| Vikt (engelska) | 0.24 lb. |
| Vikt (metrisk) | 110 g |
| Mått (L x B x H) | 32 x 34 x 207 mm |