Läs mer
Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 96 djup brunn rund botten 1 ml förvaringsplatta
Beskrivning
- Free of detectable DNase, RNase, human DNA
- Non-pyrogenic
- Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
- Sealable with adhesive films and heat sealer
- High temperature resistance
- High chemical resistance
- A
Specifikationer
Specifikationer
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Natural |
| Material | Polypropylene |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Total volym (metrisk) Tja | 1 mL |
| Well Shape | Round Bottom (U-well) |
| Antal per förpackning | Slumpmässig |
| Kvantitet | 50/Cs. |
| Visa mer |