Läs mer
Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 96 djup brunn rund botten 1 ml förvaringsplatta
Produktkod. 10013381
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Antal per förpackning:
1
Slumpmässig
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Antal per förpackning unitSize
10013381 Sterila 1 Paket med 50
13475339 Icke-steril Slumpmässig -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10013381 Leverantör Greiner Bio-One Leverantörsnummer 780261
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för odling av bakterier eller jästsvampar. Greiner Bio-One MASTERBLOCK™ 96 Deep Well Round Bottom 1mL förvaringsplatta är också lämplig för förvaring av provmaterial.
  • Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
  • Icke-pyrogen
  • Tillverkad under DIN ISO 9001 riktlinjer
  • Förseglingsbar med självhäftande filmer och värmeförseglare
  • Hög temperaturbeständighet
  • Hög kemikalieresistens
  • A
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Standard
Lock Utan lock
Array 8 x 12
Färg Naturlig
Material Polypropen
Antal Wells 96
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Total volym (metrisk) Tja 1 mL
Well Shape Rund botten (U-brunn)
Antal per förpackning 1
Kvantitet 50/Cs.
Well Design Skorsten