Läs mer
Greiner Bio-One Masterblock™ 96-brunnars MicroPlates
Beskrivning
Unik Masterblock Designen är lämplig för applikationer där större arbetsvolymer krävs, såsom vätskelagring i sammansatta bibliotek.
- Fri från detekterbart DNas, RNas, humant DNA
- Icke-pyrogen
- Tillverkad under DIN ISO 9001 riktlinjer
- Spårbar till produktion genom ett definierat LOT-nummersystem
- Idealiska mikroplattor för förvaring av provmaterial och odling av bakterier eller jästsvampar
- Kompatibel med automatiserade system
- Enhetliga yttermått och toleranser
- Alfanumerisk brunnskodning
- Hög kemikalieresistens
- Hög temperaturbeständighet (-196 °C till + 121 °C)
- Förseglingsbar med självhäftande filmer och värmeförseglare
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DÅN ISO 9001 |
| Certifierad | Ja |
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Klart |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Visa mer |