Beskrivning
- Footprint kompatibel med automatiserade system
- Kan spåras till produktion genom definierat LOT-nummersystem
- idealisk för förvaring av aktiva ämnen, patientprover, biomolekyler och reagens och odling av bakterier eller jästsvampar
- Enhetliga yttermått och toleranser
- Alfnumerisk brunnskodning
- Fri från detekterbart DNas, RNas och humant DNA
- Icke-pyrogen
- Tillverkad under DIN ISO 9001 riktlinjer
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DÅN ISO 9001 |
| Certifierad | RNas-/DNas, pyrogenfri |
| Formatera | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Total volym (metrisk) Tja | 0,5 ml |
| Well Shape | Konisk botten (V-brunn) |
| Visa mer |