Läs mer
Greiner Bio-One Masterblock™ Mikroplatta med 96 brunnar, obehandlad, V-formad botten
Beskrivning
- Footprint kompatibel med automatiserade system
- Kan spåras till produktion genom definierat LOT-nummersystem
- idealisk för förvaring av aktiva ämnen, patientprover, biomolekyler och reagens och odling av bakterier eller jästsvampar
- Enhetliga yttermått och toleranser
- Alfnumerisk brunnskodning
- Fri från detekterbart DNas, RNas och humant DNA
- Icke-pyrogen
- Tillverkad under DIN ISO 9001 riktlinjer
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DÅN ISO 9001 |
| Certifierad | RNas-/DNas, pyrogenfri |
| Formatera | Standard |
| Lock | Utan lock |
| Array | 8 x 12 |
| Förpackning | 1/Pk., 50/Cs. |
| Färg | Klart |
| Produkttyp | 96-brunnars mikroplatta |
| Material | Polypropen |
| Antal Wells | 96 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?