Läs mer
Eppendorf™ Mastercycler™ Nexus Gradient
Produktkod. 12304943 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Without GB Plug
Produktkod.
12304943 Without GB Plug
1 options
Produktkod. 12304943 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 6331000017
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Temperaturområde (metriskt) 30 to 99°C
Spänning 230 V
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, 700 W
Produkttyp Mastercycler Nexus Gradient
Höjd (metrisk) 320 mm
Bredd (metrisk) 250 mm
Djup (metriskt) 410 mm
Frekvens 50 to 60 Hz
Ramphastighet 3°C/s
Material Aluminum
Gradientintervall 20°C