Specifications
| Innehåll och lagring | GB Plug |
| Spänning | 230 V |
| Elektriska krav | 230 V, 50/60 Hz, 700 W |
| Produkttyp | Mastercycler Nexus GSX1e |
| Höjd (metrisk) | 320 mm |
| Bredd (metrisk) | 250 mm |
| Djup (metriskt) | 410 mm |
| Frekvens | 50 to 60 Hz |
| Ramphastighet | 5°C/s |
| Material | Aluminum |
| Show More |