Läs mer
Eppendorf™ Mastercycler Nexus X2e, EU-kontakt
Produktkod. 15548831 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Kapacitet: 64/32 x 0,2 mL PCR-rör eller 24/10 x 0,5 mL PCR-rörpositioner
Produktkod.
15548831 Kapacitet: 64/32 x 0,2 mL PCR-rör eller 24/10 x 0,5 mL PCR-rörpositioner
1 options
Produktkod. 15548831 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 6339000016
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
PCR-cykler med kapacitet att köra två samtidiga och oberoende protokoll.
  • Stort block för stora analyser - litet block för små analyser
  • Intuitiv grafisk programmering
  • Universalblock för remsor, 0,1 mL, 0,2 mL och 0,5 mL PCR-rör
  • Litet utrymme
  • Valfri gradient för PCR-optimering
  • E-postmeddelande
  • flexlid™ konceptet tillåter användning av alla typer av förbrukningsvaror med automatisk höjdjustering av locket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Temperaturområde (metriskt) 37 till 110 °C (lock), 4 till 99 °C (block)
Innehåll och lagring EU-kontakt
Mått 25 × 41.2 × 33 cm
Kapacitet 64/32 x 0,2 mL PCR-rör eller 24/10 x 0,5 mL PCR-rörpositioner
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
För användning med (applikation) Standard PCR, optimering av en PCR
Gräns-snittet CAN_in/CAN_out, Ethernet
Antal program >700
Uppvärmt lock Ja
Vikt 11 kg