Läs mer
Eppendorf™ Mastercycler™ X40
Produktkod. 17899058 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU
Produktkod. Pluggtyp
17899058 EU
1 options
Produktkod. 17899058 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 6381000018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    82885.00 SEK
    77100.00 SEK / Paket med 1
    Save 5785.00 SEK
    6% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 13-11-2026
Mastercycler X40 kombinerar egenskaper som höjer din standard inom slutpunktsdetektion-PCR. Klassiska funktioner som en 12-kolonns gradient och idealisk blocktemperaturhomogenitet förstärks av ett enkelt, intuitivt användargränssnitt, en pekskärm och ett skyddande SafeLid för att skydda dina prover från avdunstning.
  • SafeLid för avdunstningsskydd
  • Behöver litet utrymme (mindre än ett papper)
  • Lättvikt
  • Pekskärm
  • Intuitiv programvara och användargränssnitt
  • Programmigreringsfunktion
  • Visionize Labsuite-anslutning möjlig
  • Låg ljudnivå
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Blockformat Fast
Termisk noggrannhet ±0,15 °C
Termisk enhetlighet 20 °C till 72 °C≤± 0,2 °C, 72 °C till 95 °C≤± 0,3 °C
Mått 24,5 x 38,5 x 23 cm (9,7 x 15,2 x 9,1 tum)
Kapacitet 0,1 till 0,2 ml/brunn
Produkttyp PCR-maskin
Garanti 2 år
Termiskt område 4 °C till 99 °C
Gräns-snittet Pekskärm
Material Aluminium
Antal program 5000
Gradientintervall 1 °C till 30 °C
Uppvärmt lock 37 °C till 110 °C
Max. Uppvärmningshastighet (termiskt block) 3.3° C/sek.
Max. Kylhastighet 1,5 °C/sek.
Vikt 7.25 kg
Blockkonfigurationer 96-brunnar
Pluggtyp EU