Läs mer
Eppendorf™ Mastercycler™ X50
Produktkod. 15896721 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Mått:
27.5 x 43 x 33 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Mått Förpackningsstorlek
15896721 27.5 x 43 x 33 cm Varje
1 options
Produktkod. 15896721 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 6311000010
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-11-2026
Eppendorf™ Mastercycler™ X50 kombinerade elegant hastighet, flexibilitet och PCR-optimering för forskningsapplikationer och standardisering. Ett nytt mycket intuitivt pekskärmskoncept har alla dessa fördelar alltid till hands.
  • Det finns olika block att välja mellan, från det snabba silverblocket till blocket med 384 brunnar
  • Pekskärmskontrollpanel
  • Innovativ 2D-gradient för modern PCR-optimering
  • X50 med pekskärm kan styra upp till nio andra enheter (anslutna cyklister har ingen kontrollpanel med pekskärm)
  • Flexlid™ koncept: Användning av olika förbrukningsvaror tack vare automatisk höjdjustering av locket
  • Litet utrymme
  • Snabb PCR
  • PCR-optimering
  • Standard PCR
  • Cykelsekvensering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Blockformat Fixed
Termisk noggrannhet ±0,15 °C
Innehåll och lagring Silverblock
Termisk enhetlighet Block Homogeneity 20°C to 72°C ≤ ±0.2°C, 95°C ≤ ±0.3°C
Mått 27.5 x 43 x 33 cm
Kapacitet 96
Spänning 110 till 230 V
Visningstyp Touchscreen
Produkttyp Real Time PCR Instrument
Höjd (engelska) 13 in.
Djup (engelska) 17 in.
Höjd (metrisk) 33 cm
Bredd (metrisk) 27.5 cm
Garanti 2 Years
Bredd (engelska) 10.8 in.
Djup (metriskt) 43 cm
Termiskt område 4 °C till 99 °C
För användning med (applikation) PCR
Längd (engelska) 17 in.
Längd (metrisk) 43 cm
Wattal 850 W
Max. Ramphastighet 10°C/s
Antal program 1000
Gradientintervall 1°C to 30°C
Uppvärmt lock 37°C to 110°C
Max. Kylhastighet 5 °C/s
Vikt 11.5 kg (25.4 lb.)
Blockkonfigurationer 96-well