Läs mer
Eppendorf™ Mastercycler™ X50
Produktkod. 15856721 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Beskrivning:
X50i
X50r
X50t
Innehåll och lagring:
Aluminiumblock och trycklock
Silverblock
Max. Kylhastighet:
2,3 °C/s
5 °C/s
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning Innehåll och lagring Max. Kylhastighet Förpackningsstorlek
15856721 X50i Silverblock 5 °C/s Varje
15876721 X50r Aluminiumblock och trycklock 2,3 °C/s Varje
15886721 X50t Aluminiumblock och trycklock 2,3 °C/s Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15856721 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 6301000012
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Eppendorf™ Mastercycler™ X50 kombinerade elegant hastighet, flexibilitet och PCR-optimering för forskningsapplikationer och standardisering. Ett nytt mycket intuitivt pekskärmskoncept har alla dessa fördelar alltid till hands.
  • Det finns olika block att välja mellan, från det snabba silverblocket till blocket med 384 brunnar
  • Pekskärmskontrollpanel
  • Innovativ 2D-gradient för modern PCR-optimering
  • X50 med pekskärm kan styra upp till nio andra enheter (anslutna cyklister har ingen kontrollpanel med pekskärm)
  • Flexlid™ koncept: Användning av olika förbrukningsvaror tack vare automatisk höjdjustering av locket
  • Litet utrymme
  • Snabb PCR
  • PCR-optimering
  • Standard PCR
  • Cykelsekvensering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Termisk noggrannhet ±0,15 °C
Innehåll och lagring Silverblock
Spänning 110 till 230 V
Höjd (metrisk) 33 cm
Bredd (metrisk) 27.5 cm
Djup (metriskt) 43 cm
Termiskt område 4 °C till 99 °C
Beskrivning X50i
Max. Kylhastighet 5 °C/s