Läs mer
Eppendorf™ Mastercycler X50a 96-brunnar, aluminiumblock, PCR-maskin,
Produktkod. 15806731 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Termiskt område:
4 °C till 99 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Termiskt område Förpackningsstorlek
15806731 4 °C till 99 °C Varje
1 options
Produktkod. 15806731 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 6313000018
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Eppendorf™ Mastercycler X50 PCR-maskin är den eleganta syntesen av hastighet, flexibilitet och PCR-optimering för PCR-tillämpningar inom forskning och standardisering för rutinmässiga PCR-tillämpningar. En ny, mycket intuitiv pekskärm gör att du har alla dessa fördelar nära till hands.
  • Uppvärmningshastighet: 5°C/s
  • Innovativ 2D-gradient för avancerad PCR-optimering
  • Blocktemperaturnoggrannhet:± 0,15°C
  • Pekskärmsgränssnitt
  • Enheten kan styra upp till 9 andra enheter (anslutna cykler har inget pekskärmsgränssnitt)
  • Flexlid™-koncept: automatisk höjdjustering av locket gör att du kan använda alla typer av förbrukningsvaror
  • Litet utrymme
  • 2 års garanti
Certifikat
Försäkran om överensstämmelse med EG-direktiv
Garanti
2 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Termisk noggrannhet ±0,15 °C
Innehåll och lagring Bruksanvisning, certifikat om enhetlighet och nätsladd med EU- och USA-kontakter
Termisk enhetlighet Blockhomogenitet 20 °C till 72 °C≤± 0,2 °C, 95 °C≤± 0,3 °C
Mått 27.5 × 43 × 33 cm
Kapacitet 96 x 0,2 ml PCR-kärl, 1 PCR-platta 8 x 12
Spänning 110 till 230 V
Visningstyp Pekskärm
Produkttyp PCR-maskin
Höjd (engelska) 33 tum
Djup (engelska) 17 tum
Höjd (metrisk) 33 cm
Bredd (metrisk) 27.5 cm
Garanti 2 år
Bredd (engelska) 10,8 tum
Djup (metriskt) 43 cm
Termiskt område 4 °C till 99 °C
Längd (engelska) 17 tum
Längd (metrisk) 43 cm
Wattal 850 W
Max. Ramphastighet 5 °C/s
Antal program 1000
Beskrivning X50a
Gradientintervall 1 °C till 30 °C
Uppvärmt lock 37 °C till 110 °C
Vikt 11.5 kg (25.4 lb.)
Blockkonfigurationer 96-brunnar aluminiumblock