Läs mer
Eppendorf™ Mastercycler™ X50h
Produktkod. 15826731 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
EU-kontakt
Produktkod.
15826731 EU-kontakt
1 options
Produktkod. 15826731 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 6316000019
Beräknad leverans: 11-11-2026
Den nya Mastercycler X50 är den eleganta syntesen av hastighet, flexibilitet och PCR-optimering för forsknings-PCR-tillämpningar och standardisering för rutinmässiga PCR-tillämpningar som livsmedelstester etc. Ett nytt mycket intuitivt pekskärmskoncept ger dig alla dessa fördelar alltid till hands.
  • Uppvärmningshastighet: upp till 10 C/°s
  • Uppvärmningshastighet: 5 °C/s
  • Blocktemperaturnoggrannhet:± 0,15 °C
  • Innovativ 2D-gradient för avancerad PCR-optimering
  • X50 med pekskärm kan styra upp till 9 andra enheter (anslutna cyklister har inget pekskärmsgränssnitt)
  • 384-brunnars block
  • Litet utrymme
  • 2 års garanti
  • Högtryckslock
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Termisk noggrannhet ≤±0,2 °C
Temperaturområde (metriskt) 4 till 99 °C
Termisk enhetlighet ≤±0,2 °C
Mått 27.5 × 43 × 33 cm
Kapacitet 384-brunnar
Spänning 100 till 240 V
Visningstyp Pekskärm
Produkttyp PCR-cykler
Bredd (metrisk) 27.5 cm
Garanti 24 månader
För användning med (applikation) PCR, Inkubation, Cykelsekvensering
Frekvens 50 till 60 Hz
Längd (metrisk) 43 cm
Gräns-snittet Ethernet, USB
Max. Ramphastighet 5 °C/s
Gradientintervall 1 °C till 30 °C
Uppvärmt lock 37 °C till 110 °C
Hastighet 5 °C/s
Vikt 11.5 kg
Blockkonfigurationer Block med 384 brunnar