Läs mer
Eppendorf™ Mastercycler X50l Thermal Cycler
Produktkod. 15866721 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Termiskt område:
4 °C till 99 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Termiskt område Förpackningsstorlek
15866721 4 °C till 99 °C Varje
1 options
Produktkod. 15866721 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 6303000010
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Kräver
Mastercycler X50 med pekskärmskontroll
Eppendorf™ Mastercycler X50 PCR-maskin är den eleganta syntesen av hastighet, flexibilitet och PCR-optimering för PCR-tillämpningar inom forskning och standardisering för rutinmässiga PCR-tillämpningar. En ny, mycket intuitiv pekskärm gör att du har alla dessa fördelar nära till hands.
  • Enheten kan endast styras med Mastercycler X50 med pekskärmsgränssnitt
  • Innovativ 2D-gradient för avancerad PCR-optimering
  • Uppvärmningshastighet: 5 °C/s
  • Blocktemperaturnoggrannhet:± 0,15°
  • Flexlid™ koncept: automatisk höjdjustering av locket gör att du kan använda alla typer av förbrukningsvaror
  • Litet utrymme
  • 2 års garanti
Certifikat
Försäkran om överensstämmelse med EG-direktiv
Garanti
2 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Termisk noggrannhet ±0,15 °C
Innehåll och lagring Bruksanvisning, certifikat om enhetlighet och nätsladd med EU- och USA-kontakter
Termisk enhetlighet Blockhomogenitet 20 °C till 72 °C≤± 0,2 °C, 95 °C≤± 0,3 °C
Mått 27.5 × 43 × 33 cm
Kapacitet 96 x 0,2 mL PCR-kärl, 1 PCR-platta 8 x 12
Spänning 110 till 230 V
Visningstyp Statusskärm
Produkttyp PCR-maskin
Höjd (engelska) 13 tum
Djup (engelska) 17 tum
Höjd (metrisk) 33 cm
Bredd (metrisk) 27.5 cm
Garanti 2 år
Bredd (engelska) 10,8 tum
Djup (metriskt) 43 cm
Termiskt område 4 °C till 99 °C
För användning med (applikation) PCR
Längd (engelska) 17 tum
Längd (metrisk) 43 cm
Wattal 850 W
Max. Ramphastighet 5 °C/s
Antal program 1000
Beskrivning X50l
Gradientintervall 1 °C till 30 °C
Uppvärmt lock 37 °C till 110 °C
Vikt 10.7 kg (23.6 lb.)
Blockkonfigurationer 96-brunnar aluminiumblock