Läs mer
Masterflex™ 18-stifts rund hankontaktkabelenhet
Total längd (engelska):
25 fot
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillverkad av slitstark PVC
- Lång 25 fot. (7,9 m) kabellängd gör anslutningen enkel
- Kabeln har 26 AWG trådmått
- Anslutningstyp: 18-polig rund
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | För anslutning till PLC eller annat styrgränssnitt |
| För användning med | För fjärrkontroll av Masterflex L/S 07557-60 och -70, och Masterflex I/P 77411-00 och 07591-30 driver |
| Material | PVC |
| Total längd (engelska) | 25 fot |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Storlek | 26 AWG wire gauge |
| Typ | Kabelmontering |
| Längd (metrisk) | 7.9 m |