Läs mer
Cole Parmer™ Masterflex™ 77252-60 Högpresterande huvud för precisionsslang med sensor med öppet huvud
Handla allt Masterflex ProdukterBeskrivning
- Slangocklusion är automatisk och optimerad när pumphuvudet är stängt och låst– ladda slangen på 15 sekunder eller mindre
- Flödeshastigheter upp till 3400 ml/min med L/S högpresterande precisionsrör
- Tryck upp till 150 psi (10,3 bar) med L/S högtryck (HP ) pumpslangar
- Förstärkt nylonhölje och ocklusionsbädd med rostfri rotor/rullenhet
- Modeller med öppen spärrsensor stoppar drivmotorn när pumphuvudet är öppet (vid användning med sensorutrustade drivenheter)
- Kompatibel med alla 1/10 hk L/S frekvensomriktare som accepterar två eller flera pumphuvuden
- De L/S Högpresterande pumphuvuden är inte kompatibla med 07554-serien L/S Economy Console driver
Specifikationer
Especificaciones
| Kapacitet (metrisk) | Volym per varv: L/S 16, 25, 17, 18 slangar - 0,9, 1,9, 3,0, 3,8 ml |
| Flödeshastighet | 0,0018 till 2800 ml/min. |
| För användning med (applikation) | Kompatibel med alla 1/10 hk L/S frekvensomriktare som accepterar två eller flera pumphuvuden |
| Höjd (metrisk) sug | 8.8 m |
| Antal kanaler | 1 kanal |
| Antal rullar | Tre rullar |
| Ocklusionstyp | Fast |
| Total höjd (metrisk) | 101 mm |
| Total längd (metrisk) | 69 mm |
| Total bredd (metrisk) | 146 mm |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?