Läs mer
Masterflex™ Högpresterande huvud för högpresterande precisionsrör med sensor med öppet huvud
Produktkod. 15787167
Change view
Flödeshastighet:
0,006 till 3400 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet unitSize
15787167 0,006 till 3400 ml/min. Varje
1 options
Produktkod. 15787167 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 7725262
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Helt ny patenterad design erbjuder snabbare slangbyten, förbättrad repeterbarhet och förbättrad ergonomi.
  • Slangocklusion är automatisk och optimerad när pumphuvudet är stängt och låst– ladda slangen på 15 sekunder eller mindre
  • Flödeshastigheter upp till 3400 ml/min med L/S högpresterande precisionsrör
  • Tryck upp till 150 psi (10,3 bar) med L/S högtryck (HP ) pumpslangar
  • Förstärkt nylonhölje och ocklusionsbädd med rostfri rotor/rullenhet
  • Modeller med öppen spärrsensor stoppar drivmotorn när pumphuvudet är öppet (vid användning med sensorutrustade drivenheter)
  • Kompatibel med alla 1/10 hk L/S frekvensomriktare som accepterar två eller flera pumphuvuden
  • De L/S Högpresterande pumphuvuden är inte kompatibla med 07554-serien L/S Economy Console driver
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) Volym per varv: L/S 15, 24, 35, 36 slangar - 1,8, 3,0, 4,3, 5,8 ml
Flödeshastighet 0,006 till 3400 ml/min.
För användning med (applikation) Kompatibel med alla 1/10 hk L/S frekvensomriktare som accepterar två eller flera pumphuvuden
Höjd (metrisk) sug 8.8 m
Antal kanaler 1 kanal
Antal rullar Tre rullar
Ocklusionstyp Fast
Total höjd (metrisk) 101 mm
Total längd (metrisk) 69 mm
Total bredd (metrisk) 146 mm
Produktlinje L/S Serie
Rullmaterial Rostfritt stål
Sensorer Öppna huvudsensorn
Maximalt tryck 150 psi
Material för fodral Glasfylld Nylon Polyamid