Beskrivning
- Slangocklusion är automatisk och optimerad när pumphuvudet är stängt och låst– ladda slangen på 15 sekunder eller mindre
- Flödeshastigheter upp till 3400 ml/min med L/S högpresterande precisionsrör
- Tryck upp till 150 psi (10,3 bar) med L/S högtryck (HP ) pumpslangar
- Förstärkt nylonhölje och ocklusionsbädd med rostfri rotor/rullenhet
- Modeller med öppen spärrsensor stoppar drivmotorn när pumphuvudet är öppet (vid användning med sensorutrustade drivenheter)
- Kompatibel med alla 1/10 hk L/S frekvensomriktare som accepterar två eller flera pumphuvuden
- De L/S Högpresterande pumphuvuden är inte kompatibla med 07554-serien L/S Economy Console driver
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | Volym per varv: L/S 16, 25, 17, 18 slangar - 0,9, 1,9, 3,0, 3,8, ml |
| Flödeshastighet | 0,0018 till 2800 ml/min. |
| För användning med (applikation) | Kompatibel med alla 1/10 hk L/S frekvensomriktare som accepterar två eller flera pumphuvuden |
| Höjd (metrisk) sug | 8.8 m |
| Antal kanaler | 1 kanal |
| Antal rullar | Tre rullar |
| Ocklusionstyp | Fast |
| Total höjd (metrisk) | 101 mm |
| Total längd (metrisk) | 69 mm |
| Total bredd (metrisk) | 146 mm |
| Visa mer |