Läs mer
Masterflex™ Högpresterande huvud för precisionsrör, ATEX Zon 2
Produktkod. 15717177 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Flödeshastighet:
0,0018 till 2800 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
15717177 0,0018 till 2800 ml/min. Varje
1 options
Produktkod. 15717177 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 7725280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11015.00 SEK
    8553.54 SEK / Paket med 1
    Save 2461.46 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 23-02-2027
Helt ny patenterad design erbjuder snabbare slangbyten, förbättrad repeterbarhet och förbättrad ergonomi.
  • Slangocklusion är automatisk och optimerad när pumphuvudet är stängt och låst– ladda slangen på 15 sekunder eller mindre
  • Flödeshastigheter upp till 3400 ml/min med L/S högpresterande precisionsrör
  • Tryck upp till 150 psi (10,3 bar) med L/S högtryck (HP ) pumpslang
  • Förstärkt nylonhölje och ocklusionsbädd med rostfri rotor/rullenhet
  • Modeller med öppen spärrsensor stoppar drivmotorn när pumphuvudet är öppet (vid användning med sensorutrustade drivenheter)
  • Kompatibel med alla 1/10 hk L/S frekvensomriktare som accepterar två eller flera pumphuvuden
  • ATEX betyg: Ex II 3 G Ex h IIC T6 Gc
  • De L/S Högpresterande pumphuvuden är inte kompatibla med 07554-serien L/S Economy Console driver
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) Volym per varv: L/S 16, 25, 17, 18 slangar - 0,9, 1,9, 3,0, 3,8 ml
Flödeshastighet 0,0018 till 2800 ml/min.
För användning med (applikation) Kompatibel med alla 1/10 hk L/S frekvensomriktare som accepterar två eller flera pumphuvuden
Höjd (metrisk) sug 8.8 m
Antal kanaler 1 kanal
Antal rullar Tre rullar
Ocklusionstyp Fast
Total höjd (metrisk) 101 mm
Total längd (metrisk) 69 mm
Total bredd (metrisk) 146 mm
Produktlinje L/S Serie
Rullmaterial Rostfritt stål
Maximalt tryck 150 psi
Material för fodral Glasfylld Nylon Polyamid