Läs mer
Masterflex™ L/S™ Analog konsolpumpsystem med variabel hastighet
Produktkod. 11749779 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Flödeshastighet:
17 till 1700 ml/min.
4,8 till 480 ml/min.
Pumphuvud:
L/S™ Easy-Load™ 3 77800-60
L/S™ Easy-Load™ II 77200-62
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flödeshastighet Pumphuvud Förpackningsstorlek
11749779 17 till 1700 ml/min. L/S™ Easy-Load™ II 77200-62 Varje
11739779 4,8 till 480 ml/min. L/S™ Easy-Load™ 3 77800-60 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11749779 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 7791620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    41725.24 SEK
    31049.21 SEK / Paket med 1
    Save 10676.03 SEK
    25% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-12-2026
Anpassa för din tillämpning med dessa pumpdrivenheter. MasterFlex™ ABS Plast Peristaltic L/S™ Easy-Load 3-pumpdrivenhet har en reversibel motor, stänktåligt staplingsbart ABS-plasthölje och en 1/10 hk motor för smidig drift och lång livslängd.
  • Tillåter stapling av 2 eller 4 pumphuvuden på samma drivenhet för att skapa ett flerkanaligt pumpsystem
  • Digital display ger dig exakt kontroll över dina mätningsapplikationer
  • Reversibel —motoravluftningsslang före eller efter pumpning; pumpa vätska i båda riktningarna
  • Exakta och repeterbara inställningar med 3-siffrig LED-display på rpm
  • Två sätt att styra hastighet, riktning —och start/stopp använder antingen membranknappsatsen eller fjärrkontrollfunktionerna
  • Drivsystem accepterar nio pumphuvudtyper: Standard, Easy-Load, Easy-Load II, Easy-Load 3, Multichannel, High-Performance, Kassett, PTFE-Tubing och PTFE-membran
  • Inkluderar 6 fot. (1,8 m) strömsladd —115 VAC: amerikansk standardkontakt; 230 VAC: IEC 320/CEE22-uttag
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, ISO 9001:2008
Kontrolltyp Variabel hastighet
Visningstyp LED
Kapslingsklassificering IP33
Flödeshastighet 17 till 1700 ml/min.
Motorhastighet 600 rpm
Reversibel Ja
Inkluderar 07528-10 Precision konsoldrivenhet, C-Flex ULTRA L/S 24 06434-24 10 fot. (3 m) slang, Easy-Load II 77200-62 pumphuvud
Material ABS (fodral)
Modell L/S Easy-Load II
Motortyp 1/10 hp
Pumphuvud L/S™ Easy-Load™ II 77200-62
Total längd (metrisk) 352.55 mm
Total bredd (metrisk) 210.82 mm
Total höjd (metrisk) 215.9 mm
Elektriska krav 1,8/1,2 A 115/230 VAC 50/60 Hz
Spänning 90/260 VAC
Frekvens 50/60 Hz