Läs mer
Masterflex™ ABS plast/stål peristaltisk L/S™ Easy-Load™ II pump
Produktkod. 13417109
Flödeshastighet:
0,28 till 1700 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13417109
Brand: Masterflex™ 7792380
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Precisions digitala enheter erbjuder tre dispenseringslägen och precisionsmotorer med lågt underhåll— modulärt format låter dig placera motor och styrenhet där det passar
  • Digitalt gränssnitt med grafisk LCD visar pumpens prestanda och driftläge— kontinuerlig körning, tidsinställd dispensering, kopiedispensering eller volymdispensering
  • Fjärrkontroll tillgänglig med analog —kommunikationsspänning, ström och kontaktstängning
  • Välj önskat språk från den användarvänliga menyn för programmering och drift
  • Dispensera efter volym i ml (0,001 till 9 999 ml), l eller gal; Kopiera —1 till 9 999 dispenseringscykler; eller Tidsintervall —för på/av-cykler (1 sek till 99 timmar, 59 min, 59 sek per cykel)
  • Antidroppfunktion säkerställer dispenseringsnoggrannhet
  • Borstlös, underhållsfri motor erbjuder± 0,1 % hastighetsregleringsnoggrannhet med 6000 till 1 nedsänkningsförhållande
  • Reversibel —motoravluftningsslang före eller efter pumpning eller pump vätska i endera riktningen
  • Kraftfulla motorer låter dig stapla pumphuvuden för ökade flödeshastigheter och för flerkanalsapplikationer
  • Flödesområde 0,28 till 1700 mL/min medföljer L/S —slangflödet beror på drivenhetens varvtal, pumphuvud och slangstorlek
  • Stapelbart, stänkbeständigt ABS-plastkontrollhölje är IP33-klassat
  • Fjärrkontrollfunktioner via en DB25 honkontakt på baksidan av styrenheten
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Kontrolltyp Variabel hastighet
Visningstyp LCD
Kapslingsklassificering IP33
Flödeshastighet 0,28 till 1700 ml/min.
Motorhastighet 0,1 till 600 rpm
Reversibel Ja
Avsluta Epoxibelagd
Inkluderar 77301-40 Digital Modular Drive, C-Flex ULTRA L/S 24 06434-24 10 fot. (3 m) Slang, Easy-Load II 77200-62 Pumphuvud
Material ABS (Hölje), Stål
Modell L/S Easy-Load II
Motortyp Underhållsfri borstlös motor
Pumphuvud L/S Easy-Load II 77200-62
Total längd (metrisk) 332.23 mm
Total bredd (metrisk) 96.77 mm
Total höjd (metrisk) 117.6 mm
Elektriska krav 2,2/1,1 A 115/230 VAC 50/60 Hz
Spänning 90/260 VAC
Amperage 2,2/1,1 A
Frekvens 50/60 Hz