Läs mer
Masterflex™ L/S™ Pumphuvud för PTFE-slang
Produktkod. 11785978 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Typ:
Pumphuvud
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
11785978 Pumphuvud Varje
1 options
Produktkod. 11785978 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 7739000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15325.00 SEK
    12048.55 SEK / Paket med 1
    Save 3276.45 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 03-12-2026
Överför vätska som innehåller små partiklar med detta pumphuvud. Masterflex™ Styvt PTFE-rörpumphuvud är idealiskt för applikationer som filtrering, kemisk injektion eller provtagning med hög renhet. Designad för vätskor med hög renhet och aggressiva organiska lösningsmedel.
  • PTFE pumphuvud använder 4 eller 6 mm OD styva PTFE-slangsatser
  • PTFE-slangen är den enda fuktade delen, vilket säkerställer vätskerenhet och utmärkt kemisk kompatibilitet
  • Levererar ett brett utbud av flödeshastigheter vid tryck upp till 100 psi (6,9 bar)
  • Sexvals pumphuvud med justerbar ocklusion
  • Dra åt ocklusion för högre tryck, lossa för längre slanglivslängd
  • Överför vätska som innehåller små partiklar
  • Kompatibel med L/S frekvensomriktare som accepterar två eller flera pumphuvuden (minst 1/10 hk)
  • För bästa resultat kör man vid 1 till 300 rpm
Specifikationer
Flödeshastighet 0,06 till 17 ml/min.
För användning med (applikation) För vätskor med hög renhet och aggressiva organiska lösningsmedel
Antal rullar 6
Ocklusionstyp Justerbar
Totalt djup (metriskt) 5.7 cm
Total höjd (metrisk) 12 cm
Total bredd (metrisk) 8.3 cm
Kvantitet 1 st
Rullmaterial Rostfritt stål
Typ av rör Styva PTFE-slangar
Typ Pumphuvud
Hastighet 1 till 300 rpm