Läs mer
Masterflex™ BioPharm Plus™ I/P™ Högpresterande precisionspumpslang, platinahärdad silikon
Produktkod. 11807533
Slangstorlek:
70
88
89
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11807533
Brand: Masterflex™ 9644188
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Se till att din slang är ren, fri från defekter och fungerar enligt exakta specifikationer. Masterflex™ BioPharm Plus™ I/P™ Högpresterande precisionspumpslangar är idealiska för applikationer som involverar tryck, suglyft, viskösa vätskor eller lång livslängd på slangarna.
Slangen är tillverkad med snäva —toleranser för att säkerställa exakta flödeshastigheter och lång livslängd. Fasta slangar har längre livslängd, bättre tryckgenerering, starkare vakuum/suglyft och lägre gaspermeabilitet än mjukare slangar.
  • God kemikaliebeständighet
  • Motstår frätande ämnen, lösningsmedel och oljor vid förhöjda temperaturer
  • Möter USP Klass VI kriterier, och är FDA-kompatibel
  • Optiskt inspekterad och fabrikstestad
  • Ogiftig och icke-hemolytisk med utmärkt biokompatibilitet
  • Lång pumplivslängd; pump vid kontinuerliga tryck upp till 40 psi
  • Lågt extraherbart material och låg gaspermeabilitet
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 12.7 mm
Material Platinahärdad silikon
Total längd (metrisk) 300 cm
Min. Driftstemperatur (metrisk) -59 °C
Motståndsegenskaper Organiska lösningsmedel
Slangstorlek 88
Flödeshastighet 0,02 till 17 l/min.
Slang Barb 1/2 tum.
Höjd (metrisk) 8.8 m
Maximalt tryck 35 psi
Vakuumnivå 660 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 232 °C
Produkttyp Slangar för pumpar