Läs mer
Masterflex™ BioPharm Plus™ I/P™ Högpresterande precisionspumpslang, platinahärdad silikon
Slangstorlek:
70
88
89
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Slangen är tillverkad med snäva —toleranser för att säkerställa exakta flödeshastigheter och lång livslängd. Fasta slangar har längre livslängd, bättre tryckgenerering, starkare vakuum/suglyft och lägre gaspermeabilitet än mjukare slangar.
- God kemikaliebeständighet
- Motstår frätande ämnen, lösningsmedel och oljor vid förhöjda temperaturer
- Möter USP Klass VI kriterier, och är FDA-kompatibel
- Optiskt inspekterad och fabrikstestad
- Ogiftig och icke-hemolytisk med utmärkt biokompatibilitet
- Lång pumplivslängd; pump vid kontinuerliga tryck upp till 40 psi
- Lågt extraherbart material och låg gaspermeabilitet
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 9.5 mm |
| Material | Platinahärdad silikon |
| Total längd (metrisk) | 300 cm |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -59 °C |
| Motståndsegenskaper | Organiska lösningsmedel |
| Slangstorlek | 70 |
| Flödeshastighet | 0,03 till 19 l/min. |
| Slang Barb | 3/8 tum |
| Höjd (metrisk) | 8.8 m |
| Visa mer |