Läs mer
Masterflex™ BioPharm Plus™ L/S™ Precisionspumpslang, platinahärdad silikon
Produktkod. 11770969
Change view
Slangstorlek:
14
16
17
18
25
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek unitSize
11770969 16 Varje
11790969 17 Varje
11700979 18 Varje
11760969 14 Varje
11780969 25 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11770969 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 9644016
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Säkerställ optimal prestanda från din Masterflex™ pump med denna platinahärdade silikonslang. Masterflex™ BioPharm Plus™ L/S™ Precision Pump Tubing är idealisk för läkemedel, bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar.
  • Idealisk för farmaceutiska och biotekniska tillämpningar
  • Låg extraherbar, utmärkt värmebeständighet och låg kompressionssats
  • Anpassad extruderad för att passa Masterflex™ pumps
  • Ger längre livslängd än andra platina- och peroxidsilikonslangformuleringar
  • Tillverkad enligt god tillverkningssed (GMP )
  • Längre slanglivslängd innebär färre slangbyten och underhållskrav
  • Överensstämmer med USP Klass VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Utmärkt biokompatibilitet och låg absorption
  • Genomskinlig, luktfri och ogiftig
  • Väder-, ozon-, korona- och strålningsbeständig
  • Kan steriliseras med autoklav, gammastrålning eller etylenoxid
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI, FDA 21 CFR 177.2600, överträffar 3A sanitära standarder, European Pharmacopoeia (EP)
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 1/8 tum
Diameter (metrisk) Inre 3.2 mm
Material Termiskt insatt gummi, siloxanpolymerer, amorf kiseldioxid
Total längd (engelska) 25 ft.
Total längd (metrisk) 760 cm
För användning med (applikation) läkemedel, bioteknik, peristaltisk pumpning och livsmedelstillämpningar
Min. Driftstemperatur (metrisk) -59 °C
Slangstorlek 16
Flödeshastighet 11 till 54 ml/min.
Slang Barb 1/8 tum
Steriliseringsmetod Sterilisera med ETO, autoklav eller gammastrålning upp till 2,5 Mrad. För att autoklavera: rulla ihop löst i tyg eller papper som inte luddar; autoklavera vid 121┬░C (250┬░F), 1 bar (15 psi) i 30 minuter.
Höjd (metrisk) 8.8 m
Gaspermeabilitet CO2 : 25,147; H2 : ----; O2 : 4715; N2 : 2284
Begränsningar Använd inte med koncentrerade lösningsmedel, oljor, syror. Relativt hög gaspermeabilitet.
Färg Genomskinligt
Maximalt tryck 40 psi
Vakuumnivå 660 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 232 °C
Produkttyp Slangar för pumpar