Läs mer
Masterflex™ C-Flex™ I/P™ Högpresterande precisionspumpslang
Produktkod. 11859631
Change view
Slangstorlek:
70
88
89
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek unitSize
11859631 88 Varje
11761209 70 Varje
11711239 89 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11859631 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0642488
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ optimal Masterflex™ pumpprestanda med denna slang. Masterflex™ C-Flex™ I/P™ High Performance Precision Pump Tubing kombinerar biokompatibilitet av silikon med kemisk resistens liknande Tygon™ . Idealisk för applikationer som involverar tryck, suglyft och viskösa vätskor.
  • Exceptionell drag- och rivhållfasthet, bra biokompatibilitet, låg gaspermeabilitet och en slät yta
  • Allmänna labbslangar för applikationer som kräver hög prestanda och lång livslängd
  • Tjockare vägg jämfört med precisionspumpslangar
  • Lot-to-lot-konsistens för överlägsen noggrannhet och repeterbarhet
  • Ger längre livslängd än andra platina- och peroxidsilikonslangformuleringar
  • Mycket låg proteinbindning
  • Värmeförseglingsbar, svetsbar
  • Bättre motståndskraft mot pH-fluktuationer
  • Överensstämmer med USP Klass VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
  • Ekonomisk
  • Opak vit
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 12.7 mm
Material C-Flex
Total längd (metrisk) 300 cm
För användning med (applikation) För generella labbanvändningar som kräver hög prestanda och lång livslängd
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Slangstorlek 88
Flödeshastighet 0,02 till 17 l/min.
Slang Barb 1/2 tum.
Höjd (metrisk) 8.8 m
Gaspermeabilitet Låg
Färg Opak vit
Maximalt tryck 35 psi
Vakuumnivå 660 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Slangar för pumpar