Läs mer
Masterflex™ C-Flex™ I/P™ Precisionspumpslang
Produktkod. 11847893
Change view
Slangstorlek:
26
73
82
Maximalt tryck:
20 psi
40 psi
Flödeshastighet:
0,01 till 4 l/min.
0,01 till 8 L/min.
0,02 till 13 l/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek Maximalt tryck Flödeshastighet unitSize
11847893 82 20 psi 0,02 till 13 l/min. Varje
11755029 26 40 psi 0,01 till 4 l/min. Varje
11795148 73 40 psi 0,01 till 8 L/min. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11847893 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0642482
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ optimal Masterflex™ pumpprestanda med C-Flex™ Slang. Masterflex™ C-Flex™ I/P™ Precision Pump Tubing kombinerar biokompatibilitet av silikon med kemisk resistens liknande Tygon™ .
  • Exceptionell drag- och rivhållfasthet, bra biokompatibilitet, låg gaspermeabilitet och en slät yta
  • Idealiska labbslangar för allmänna ändamål för applikationer som kräver hög prestanda och lång livslängd
  • Anpassad extruderad för att passa Masterflex™ pumps
  • Lot-to-lot-konsistens för överlägsen noggrannhet och repeterbarhet
  • Ger längre livslängd än andra platina- och peroxidsilikonslangformuleringar
  • Mycket låg proteinbindning
  • Värmeförseglingsbar, svetsbar
  • Bättre motståndskraft mot pH-fluktuationer
  • Överensstämmer med USP Klass VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
  • Ekonomisk
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 12.7 mm
Material C-Flex
Total längd (metrisk) 760 cm
För användning med (applikation) labb för allmänt bruk som kräver hög prestanda och lång livslängd
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Slangstorlek 82
Flödeshastighet 0,02 till 13 l/min.
Slang Barb 1/2 tum.
Höjd (metrisk) 7 m
Gaspermeabilitet Låg
Färg Opak vit
Maximalt tryck 20 psi
Vakuumnivå 510 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Slangar för pumpar