Läs mer
Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Precisionspumpslang
Produktkod. 11705128
Change view
Slangstorlek:
13
14
16
17
18
25
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek unitSize
11705128 14 Varje
11715128 16 Varje
11725108 25 Varje
11745128 18 Varje
11795118 13 Varje
11735128 17 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11705128 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0642414
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna labbslang för allmänna ändamål för applikationer som kräver hög prestanda och lång livslängd. Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Precision Pump Tubing kombinerar biokompatibilitet av silikon med kemisk resistens liknande Tygon™ .
  • Exceptionell drag- och rivhållfasthet, bra biokompatibilitet, låg gaspermeabilitet och en slät yta
  • Anpassad extruderad för att passa Masterflex™ pumps
  • Ger längre livslängd än andra platina- och peroxidsilikonslangformuleringar
  • mycket låg proteinbindning
  • Värmeförseglingsbar, svetsbar
  • Bättre motståndskraft mot pH-fluktuationer
  • Överensstämmer med USP Klass VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
  • Ekonomisk
  • Opak vit
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 1.6 mm
Material Silikon
Total längd (metrisk) 760 cm
För användning med (applikation) För generella labbanvändningar som kräver hög prestanda och lång livslängd
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Slangstorlek 14
Flödeshastighet 0,21 till 130 ml/min.
Slang Barb 1/16 tum.
Höjd (metrisk) 8.8 m
Gaspermeabilitet Låg
Färg Opak vit
Maximalt tryck 40 psi
Vakuumnivå 660 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C
Produkttyp Slangar för pumpar