Läs mer
Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Precisionspumpslang
Slangstorlek:
13
14
16
17
18
25
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Använd denna labbslang för allmänna ändamål för applikationer som kräver hög prestanda och lång livslängd. Masterflex™ C-Flex™ L/S™ Precision Pump Tubing kombinerar biokompatibilitet av silikon med kemisk resistens liknande Tygon™ .
- Exceptionell drag- och rivhållfasthet, bra biokompatibilitet, låg gaspermeabilitet och en slät yta
- Anpassad extruderad för att passa Masterflex™ pumps
- Ger längre livslängd än andra platina- och peroxidsilikonslangformuleringar
- mycket låg proteinbindning
- Värmeförseglingsbar, svetsbar
- Bättre motståndskraft mot pH-fluktuationer
- Överensstämmer med USP Klass VI, EP, REACH, RoHS, ADCF
- Ekonomisk
- Opak vit
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 1.6 mm |
| Material | Silikon |
| Total längd (metrisk) | 760 cm |
| För användning med (applikation) | För generella labbanvändningar som kräver hög prestanda och lång livslängd |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Slangstorlek | 14 |
| Flödeshastighet | 0,21 till 130 ml/min. |
| Slang Barb | 1/16 tum. |
| Höjd (metrisk) | 8.8 m |
| Visa mer |