Läs mer
Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™ Högpresterande precisionspumpslang
Produktkod. 11816953 Handla allt Masterflex Produkter
Change view
Slangstorlek:
15
24
35
36
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek Förpackningsstorlek
11816953 15 Varje
11826953 24 Varje
11836953 35 Varje
11785648 36 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11816953 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 0644215
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6795.00 SEK
    5038.42 SEK / Paket med 1
    Save 1756.58 SEK
    25% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för ett brett utbud av laboratorie-, läkemedelsbearbetnings- och biotekniska tillämpningar. Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™ Högpresterande precisionspumpslangar har utmärkt kemisk resistens och hållbarhet under tryck.
  • För applikationer som involverar tryck, suglyft, trögflytande vätskor eller lång slanglivslängd
  • Tjockare vägg jämfört med precisionspumpslangar
  • Fungerar i ett brett utbud av kemiska tillämpningar vilket begränsar antalet slangformuleringar du behöver ha till hands
  • Låg spallation bibehåller vätskans renhet
  • Flexibel yttermantel fungerar som ett isolerande lager för att absorbera och avleda värme från rullarna och förlänga slangens livslängd
  • Mjukgöringsfritt foder med slät hål är hydrofobt och motstår absorption/adsorption av vattenhaltiga vätskor Uppfyller USP Klass VI, FDA, REACH, RoHS
  • Utmärkt kemisk kompatibilitet och biokompatibilitet
  • Utmärkt pumplivslängd och hållbarhet under tryck
  • Utmärkt kemikaliebeständighet och lång pumplivslängd
  • Möter USP Klass VI krav
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 4.8 mm
Material Chem-Durance Bio
Total längd (metrisk) 1520 cm
För användning med (applikation) Laboratorie-, läkemedelsbearbetnings- och biotekniska tillämpningar
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
Slangstorlek 15
Flödeshastighet 1,7 till 1000 ml/min.
Höjd (metrisk) 8.8 m
Färg Ogenomskinlig
Maximalt tryck 40 psi
Vakuumnivå 660 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttyp Slangar för pumpar