Läs mer
Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™ Högpresterande precisionspumpslang
Produktkod. p-6830111
Slangstorlek:
15
24
35
36
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11816953
Brand: Masterflex™ 0644215
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för ett brett utbud av laboratorie-, läkemedelsbearbetnings- och biotekniska tillämpningar. Masterflex™ Chem-Durance™ Bio L/S™ Högpresterande precisionspumpslangar har utmärkt kemisk resistens och hållbarhet under tryck.
  • För applikationer som involverar tryck, suglyft, trögflytande vätskor eller lång slanglivslängd
  • Tjockare vägg jämfört med precisionspumpslangar
  • Fungerar i ett brett utbud av kemiska tillämpningar vilket begränsar antalet slangformuleringar du behöver ha till hands
  • Låg spallation bibehåller vätskans renhet
  • Flexibel yttermantel fungerar som ett isolerande lager för att absorbera och avleda värme från rullarna och förlänga slangens livslängd
  • Mjukgöringsfritt foder med slät hål är hydrofobt och motstår absorption/adsorption av vattenhaltiga vätskor Uppfyller USP Klass VI, FDA, REACH, RoHS
  • Utmärkt kemisk kompatibilitet och biokompatibilitet
  • Utmärkt pumplivslängd och hållbarhet under tryck
  • Utmärkt kemikaliebeständighet och lång pumplivslängd
  • Möter USP Klass VI krav
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 4.8 mm
Material Chem-Durance Bio
Total längd (metrisk) 1520 cm
För användning med (applikation) Laboratorie-, läkemedelsbearbetnings- och biotekniska tillämpningar
Min. Driftstemperatur (metrisk) -60 °C
Slangstorlek 15
Flödeshastighet 1,7 till 1000 ml/min.
Höjd (metrisk) 8.8 m
Färg Ogenomskinlig
Maximalt tryck 40 psi
Vakuumnivå 660 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttyp Slangar för pumpar