Läs mer
Masterflex™ Tygon™ Genomskinlig E-Lab pumpslang
Produktkod. 13549000
Slangstorlek:
24
26
35
82
88
89
Förpackningsstorlek:
15m
Varje
Produktkod. 13549000
Brand: Masterflex™ 0650988
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för allmänna laboratorieapplikationer. Rensa Tygon™ E-Lab Pump Tubing är idealisk för oorganiska kemikalier och trögflytande vätskor.
  • Klar slang för enkel flödesövervakning
  • Icke-oxiderande, icke-oxiderande
  • Låg gaspermeabilitet
  • Hög dielektricitetskonstant
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 12.7 mm
Material Tygon E-Lab
Total längd (metrisk) 1500 cm
För användning med (applikation) allmänna överlåtelseansökningar
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Slangstorlek 88
Flödeshastighet 0,02 till 17 l/min.
Slang Barb 1/2 tum.
Höjd (metrisk) 8.8 m
Färg Klart
Maximalt tryck 35 psi
Vakuumnivå 660 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttyp Slangar för pumpar