Läs mer
Masterflex™ Tygon™ Genomskinlig E-Lab pumpslang
Slangstorlek:
24
26
35
82
88
89
Förpackningsstorlek:
15m
Varje
Beskrivning
Använd denna slang för allmänna laboratorieapplikationer. Rensa Tygon™ E-Lab Pump Tubing är idealisk för oorganiska kemikalier och trögflytande vätskor.
- Klar slang för enkel flödesövervakning
- Icke-oxiderande, icke-oxiderande
- Låg gaspermeabilitet
- Hög dielektricitetskonstant
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Diameter (metrisk) Inre | 15.9 mm |
| Material | Tygon E-Lab (E-3603) |
| Total längd (metrisk) | 1500 cm |
| För användning med (applikation) | allmänna överlåtelseansökningar |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -46 °C |
| Förpackningsmängd | 1 vardera |
| Slangstorlek | 89 |
| Flödeshastighet | 0,03 till 19 l/min. |
| Slang Barb | 5/8 tum. |
| Visa mer |