Läs mer
Masterflex™ Tygon™ Genomskinlig E-Lab pumpslang
Produktkod. 13578990
Slangstorlek:
24
26
35
82
88
89
Förpackningsstorlek:
15m
Varje
Produktkod. 13578990
Brand: Masterflex™ 0650924
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för allmänna laboratorieapplikationer. Rensa Tygon™ E-Lab Pump Tubing är idealisk för oorganiska kemikalier och trögflytande vätskor.
  • Klar slang för enkel flödesövervakning
  • Icke-oxiderande, icke-oxiderande
  • Låg gaspermeabilitet
  • Hög dielektricitetskonstant
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 6.4 mm
Material Tygon E-Lab
Total längd (metrisk) 1500 cm
För användning med (applikation) allmänna överlåtelseansökningar
Min. Driftstemperatur (metrisk) -46 °C
Förpackningsmängd 1 vardera
Slangstorlek 24
Flödeshastighet 2,8 till 1700 ml/min.
Slang Barb 1/4 tum.
Höjd (metrisk) 8.8 m
Färg Klart
Maximalt tryck 40 psi
Vakuumnivå 660 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 74 °C
Produkttyp Slangar för pumpar