Beskrivning
- Kompatibel med de flesta Masterflex L/S driver
- Idealisk för pumpning genom filter eller in i trycksatta system
- Backventilen på pumpens inloppssida håller fyllningen i upp till två timmar när pumpen är avstängd
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B x H) | 16.5 x 7.62 x 15.2 cm |
| Flödeshastighet | 10 till 100 ml/min. |
| För användning med (applikation) | För pumpning genom filter eller in i trycksatta system |
| Total längd (metrisk) | 16.5 cm |
| Total bredd (metrisk) | 7.62 cm |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Typ | Membranmätande pumphuvud |
| Hastighet | 40 till 400 rpm |
| Material för fodral | PTFE |