Läs mer
Masterflex™ Membranmätande pumphuvud
Produktkod. p-8004219
Flödeshastighet:
10 till 100 ml/min.
80 till 800 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11885112
Brand: Masterflex™ 0709062
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för pumpning genom filter eller in i trycksatta system. Cole-Parmer™ MasterFlex™ Membrandoseringspumphuvuden har PTFE och delar som är våta av glas hjälper till att bibehålla vätskans renhet.
  • Kompatibel med de flesta Masterflex L/S driver
  • Idealisk för pumpning genom filter eller in i trycksatta system
  • Backventilen på pumpens inloppssida håller fyllningen i upp till två timmar när pumpen är avstängd
Specifikationer
Mått (L x B x H) 16.5 x 7.62 x 15.2 cm
Flödeshastighet 10 till 100 ml/min.
För användning med (applikation) För pumpning genom filter eller in i trycksatta system
Total längd (metrisk) 16.5 cm
Total bredd (metrisk) 7.62 cm
Kvantitet 1 vardera
Typ Membranmätande pumphuvud
Hastighet 40 till 400 rpm
Material för fodral PTFE