Läs mer
Masterflex™ HDPE hullingar
Produktkod. 11726158
För användning med:
0,0625 tum. Slang-ID
0,125 tum Slang-ID
0,1875 tum. Slang-ID
0,25 tum Slang-ID
0,375 tum Slang-ID
0,5 tum Slang-ID
Form:
Rak
T-form
Z.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11726158
Brand: Masterflex™ 3061509
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ en tät tätning varje gång med Masterflex beslag. Dessa kopplingar är designade för snäva toleranser och matchar perfekt till din slang för att säkerställa ett jämnt flöde och en korrekt passform.
  • Kräver inga verktyg för snabb och enkel installation
  • Temperaturintervall från− 53° till +65 °C
  • Mycket god kemikaliebeständighet
  • Sterilisera endast med etylenoxid
  • En mängd olika former och storlekar tillgängliga
  • 10/pack
Specifikationer
Material HDPE
För användning med 0,1875 tum. Slang-ID
Min. Driftstemperatur (metrisk) -53 °C
Förpackningsmängd 10-pack
Form Rak
Inkluderar ETO-sterilisering
Max. Driftstemperatur (metrisk) 65 °C
Produkttyp Hullingförsedd montering