Läs mer
Masterflex™ HDPE hullingar
Produktkod. 12334588
För användning med:
0,0625 tum. Slang-ID
0,125 tum Slang-ID
0,1875 tum. Slang-ID
0,25 tum Slang-ID
0,375 tum Slang-ID
0,5 tum Slang-ID
Form:
Rak
T-form
Y
Z.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12334588
Brand: Masterflex™ 3061321
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Säkerställ en tät tätning varje gång med Masterflex beslag. Dessa kopplingar är designade för snäva toleranser och matchar perfekt till din slang för att säkerställa ett jämnt flöde och en korrekt passform.
  • Kräver inga verktyg för snabb och enkel installation
  • Temperaturintervall från− 53° till +65 °C
  • Mycket god kemikaliebeständighet
  • Sterilisera endast med etylenoxid
  • En mängd olika former och storlekar tillgängliga
  • 10/pack
Specifikationer
Material HDPE
För användning med 0,5 tum Slang-ID
Min. Driftstemperatur (metrisk) -53 °C
Förpackningsmängd 10-pack
Form T-form
Inkluderar ETO-sterilisering
Max. Driftstemperatur (metrisk) 65 °C
Produkttyp Hullingförsedd montering