Läs mer
Masterflex™ HDPE hullingar
För användning med:
0,0625 tum. Slang-ID
0,125 tum Slang-ID
0,1875 tum. Slang-ID
0,25 tum Slang-ID
0,375 tum Slang-ID
0,5 tum Slang-ID
Form:
Rak
T-form
Y
Z.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Kräver inga verktyg för snabb och enkel installation
- Temperaturintervall från− 53° till +65 °C
- Mycket god kemikaliebeständighet
- Sterilisera endast med etylenoxid
- En mängd olika former och storlekar tillgängliga
- 10/pack
Specifikationer
Specifikationer
| Material | HDPE |
| För användning med | 0,25 tum Slang-ID |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -53 °C |
| Förpackningsmängd | 10-pack |
| Form | Rak |
| Inkluderar | ETO-sterilisering |
| Max. Driftstemperatur (metrisk) | 65 °C |
| Produkttyp | Hullingförsedd montering |