Läs mer
Masterflex™ HDPE hullingar
Produktkod. 12384588
För användning med:
0,0625 tum. Slang-ID
0,125 tum Slang-ID
0,1875 tum. Slang-ID
0,25 tum Slang-ID
0,375 tum Slang-ID
0,5 tum Slang-ID
Form:
Rak
T-form
Y
Z.
missing translation for 'unitSize'
Paket med 10
Product Code. 12384588
missing translation for 'mfr': Masterflex™ 3061405
Only null left
Add to basket
Add to basket
Säkerställ en tät tätning varje gång med Masterflex beslag. Dessa kopplingar är designade för snäva toleranser och matchar perfekt till din slang för att säkerställa ett jämnt flöde och en korrekt passform.
  • Kräver inga verktyg för snabb och enkel installation
  • Temperaturintervall från− 53° till +65 °C
  • Mycket god kemikaliebeständighet
  • Sterilisera endast med etylenoxid
  • En mängd olika former och storlekar tillgängliga
  • 10/pack
Specifications
Material HDPE
För användning med 0,125 tum Slang-ID
Min. Driftstemperatur (metrisk) -53 °C
Förpackningsmängd 10-pack
Form Z.
Inkluderar ETO-sterilisering
Max. Driftstemperatur (metrisk) 65 °C
Produkttyp Hullingförsedd montering