Beskrivning
Uppnå flödeshastigheter på 0,06 till 2300 mL/min (1 till 600 rpm) med dessa pumphuvuden. Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II Pumphuvuden för precisionsslangar har automatisk kvarhållning för att hålla slangen på plats utan manuell justering. Ladda bara slangen och starta pumpen.
- Rotor med fyra valsar förbättrar tryckprestanda och mekanisk stabilitet samtidigt som den minskar pulsering
- Förbättrad ocklusionsbäddsgeometri förlänger slangens livslängd.
- Polyfenylensulfid (PPS) hölje med antingen rostfritt stål (SS) eller kallvalsat stål (CRS ) rotor välja— CRS för ekonomi eller SS för större hållbarhet och kemikaliebeständighet
- Modell 77201-60 med justerbar ocklusion ger dig möjlighet att lossa ocklusion för längre slanglivslängd eller öka ocklusion för högre tryck
- Varje pumphuvud accepterar slangstorlekar L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17 och L/S 18
Specifikationer
Specifikationer
| Flödeshastighet | 0,06 till 2300 ml/min. |
| För användning med (applikation) | För precisionsrör |
| Inkluderar | Enkanalig monteringsutrustning och en 15 tum lång silikonpumpslang |
| Modell | 77201-60 |
| Antal kanaler | 1 |
| Antal rullar | 4 |
| Ocklusionstyp | Justerbar |
| Totalt djup (metriskt) | 7 cm |
| Total höjd (metrisk) | 12.1 cm |
| Total bredd (metrisk) | 12.7 cm |
| Visa mer |