Läs mer
Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II Pumphuvud för precisionsslang
Produktkod. p-8000129
Rotormaterial:
Kallvalsat stål
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11822593
Brand: Masterflex™ 7720050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå flödeshastigheter på 0,06 till 2300 mL/min (1 till 600 rpm) med dessa pumphuvuden. Masterflex™ L/S™ Easy-Load™ II Pumphuvuden för precisionsslangar har automatisk kvarhållning för att hålla slangen på plats utan manuell justering. Ladda bara slangen och starta pumpen.
  • Rotor med fyra valsar förbättrar tryckprestanda och mekanisk stabilitet samtidigt som den minskar pulsering
  • Förbättrad ocklusionsbäddsgeometri förlänger slangens livslängd.
  • Polyfenylensulfid (PPS) hölje med antingen rostfritt stål (SS) eller kallvalsat stål (CRS ) rotor välja— CRS för ekonomi eller SS för större hållbarhet och kemikaliebeständighet
  • Modell 77201-60 med justerbar ocklusion ger dig möjlighet att lossa ocklusion för längre slanglivslängd eller öka ocklusion för högre tryck
  • Varje pumphuvud accepterar slangstorlekar L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17 och L/S 18
Specifikationer
Flödeshastighet 0,06 till 2300 ml/min.
För användning med (applikation) För precisionsrör
Inkluderar Enkanalig monteringsutrustning och en 15 tum lång silikonpumpslang
Modell 77200-50
Antal kanaler 1
Antal rullar 4
Ocklusionstyp Fast
Totalt djup (metriskt) 7 cm
Total höjd (metrisk) 12.1 cm
Total bredd (metrisk) 12.7 cm
Kvantitet 1 st
Typ av rör L/S 13, L/S 14, L/S 16, L/S 25, L/S 17, L/S 18
Typ Easy-Load II-pumphuvud
Rotormaterial Kallvalsat stål
Hastighet 1 till 600 rpm
Material för fodral Polyfenylensulfid