Läs mer
Masterflex™ I/P™ BioPharm™ Platinahärdad silikon precisionspumpslang
Produktkod. 11791009
Change view
Slangstorlek:
26
73
82
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Slangstorlek unitSize
11791009 26 Varje
11701019 73 Varje
11711019 82 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11791009 Leverantör Masterflex™ Leverantörsnummer 9642026
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Säkerställ optimal prestanda från din Masterflex™ pump med denna silikonpumpslang. Masterflex™ I/P™ BioPharm™ Platinahärdad silikon precisionspumpslang ger exakt, repeterbart flöde. Idealisk för industriella applikationer som kräver flödeshastigheter upp till 17 LPM (4,5 GPM).
Precisionspumpslangar ger utmärkt tryckgenerering, suglyft, förmåga att pumpa viskösa vätskor och lång slanglivslängd, allt —vid högre flödeshastigheter.
  • Formulering: Tygon™ 3350 silikon, platinahärdad
  • Farmaceutiska, kosmetiska, forsknings- och autoanalysapplikationer
  • Ultraslät; minimerar bakterietillväxt
  • Bra för milda till medelkoncentrationer av baser, salter och alkoholer
  • Luktfri, smaklös och giftfri
  • Genomskinlig
  • Överensstämmer med USP Klass VI, EP, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Lägre absorption; utmärkt biokompatibilitet
  • Mycket låg extraherbar och väder-, ozon-, korona-, strålningsbeständighet
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (metrisk) Inre 6.4 mm
Material Silikon
Total längd (metrisk) 760 cm
För användning med (applikation) Farmaceutiska, kosmetiska, forsknings- och autoanalysapplikationer
Min. Driftstemperatur (metrisk) -59 °C
Motståndsegenskaper Syror
Slangstorlek 26
Flödeshastighet 0,01 till 4 ml/min.
Slang Barb 1/4 tum
Höjd (metrisk) 8.8 m
Färg Genomskinlig
Maximalt tryck 40 psi
Vakuumnivå 660 mm
Max. Driftstemperatur (metrisk) 232 °C
Produkttyp Slangar för pumpar